2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 818 DKK
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrFO
Kogepunkt: 130…138 °C (18 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11617285
CAS-nummer: 91319-42-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II