3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48334-1G PC48334-250MG
APOSPC48334-1GEA 1830 DKK
APOSPC48334-1G APOSPC48334-250MG
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₈F₃NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407437
CAS-nummer: 1820706-98-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III