4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 1310 DKK
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₆NO₃S
Molekylvægt: 309.186 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407433
CAS-nummer: 1820740-69-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III