2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 676 DKK
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12911577
CAS-nummer: 1184915-45-4