1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC48317-500MG PC48317-100MG PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA 1650 DKK
APOSPC48317-500MG APOSPC48317-100MG APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molekylvægt: 226.045 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15832812
CAS-nummer: 1207448-24-5