3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-α,α,2-trifluoroanisole, 4-Bromo-2-(1,1-difluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
PC48299-25G PC48299-5G
APOSPC48299-25GEA 6180 DKK
APOSPC48299-25G APOSPC48299-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.005 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11036068
CAS-nummer: 954235-78-0