2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 950 DKK
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06823830
CAS-nummer: 331-41-9