5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4825-1G PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA 3770 DKK
APOSPC4825-1G APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Formel: C₆H₃F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00525585
CAS-nummer: 17515-80-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III