HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4819-25G PC4819-5G
APOSPC4819-25GEA 2630 DKK
APOSPC4819-25G APOSPC4819-5G
HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
HFPO oligomer acid fluorides (mixture)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00163888
CAS-nummer: 65208-35-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II