Difluoroacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Difluoromethyl cyanide, 2,2-Difluoroethanonitrile
PC4811-25G PC4811-5G
APOSPC4811-25GEA 5200 DKK
APOSPC4811-25G APOSPC4811-5G
Difluoroacetonitrile 97%
Difluoroacetonitrile
Formel: C₂HF₂N
Molekylvægt: 77.033 g/mol
Kogepunkt: 23 °C
Massefylde: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01673031
CAS-nummer: 359-12-6
UN nummer: 3275
ADR: 6.1+3 II