Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 710 DKK
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formel: C₈H₁₁F₃O₃
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458103
CAS-nummer: 117015-42-6