3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48027-1G PC48027-250MG
APOSPC48027-1GEA 5020 DKK
APOSPC48027-1G APOSPC48027-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28398041
CAS-nummer: 1677706-23-8