3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 5890 DKK
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31915844
CAS-nummer: 2092617-72-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III