5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 480 DKK
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039275
CAS-nummer: 380905-15-7