3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 3290 DKK
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18394892
CAS-nummer: 1261677-79-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III