2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC47688-1G PC47688-5G PC47688-10G
APOSPC47688-1GEA 164 DKK
APOSPC47688-1G APOSPC47688-5G APOSPC47688-10G
2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
2-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16661040
CAS-nummer: 500357-40-4