2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 8-Fluoro-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
PC4676-1G PC4676-250MG
APOSPC4676-1GEA 2590 DKK
APOSPC4676-1G APOSPC4676-250MG
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₈FNO
Smeltepunkt: 125…127 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784308
CAS-nummer: 38470-28-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III