2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 459 DKK
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₆F₃N₃O₂
Molekylvægt: 221.137 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00622442
CAS-nummer: 1513-50-4