Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Magnesium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Magnesium nonaflate
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 3050 DKK
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Formel: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095412
CAS-nummer: 507453-86-3