2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4646-1G PC4646-500MG
APOSPC4646-1GEA 1500 DKK
APOSPC4646-1G APOSPC4646-500MG
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₁₅H₂₀F₃N₅
Molekylvægt: 327.348 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728816
CAS-nummer: 516494-46-5