1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 197 DKK
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Formel: C₉H₉ClF₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31372409
CAS-nummer: 2169031-53-0