1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 197 DKK
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Formel: C₉H₉ClF₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31372392
CAS-nummer: 2168354-72-9