1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC46361-1G PC46361-250MG PC46361-500MG
APOSPC46361-1GEA 2430 DKK
APOSPC46361-1G APOSPC46361-250MG APOSPC46361-500MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Formel: C₉H₉ClF₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14586695
CAS-nummer: 1248767-42-1