1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC46360-1G
PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA
197
DKK
APOSPC46360-1G
APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formel:
C₉H₉Cl₂FN₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31372626 CAS-nummer: 848758-99-6 |