2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 2270 DKK
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Formel: C₂₁H₁₃BrFNO
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792170
CAS-nummer: 339115-52-5