4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G PC4598-1G
APOSPC4598-10GEA 3730 DKK
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G APOSPC4598-1G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115973
CAS-nummer: 158727-56-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III