3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4535B-25G PC4535B-5G
APOSPC4535B-25GEA 5410 DKK
APOSPC4535B-25G APOSPC4535B-5G
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formel: C₁₂H₈F₁₆O₂
Kogepunkt: 251 °C
Massefylde: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236091
CAS-nummer: 125370-60-7