2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-3,5-difluorobenzene
PC45176-1G PC45176-250MG PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA 4320 DKK
APOSPC45176-1G APOSPC45176-250MG APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28750503
CAS-nummer: 1239353-49-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III