1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 2430 DKK
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Formel: C₅H₈F₃I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28136066
CAS-nummer: 75121-39-0