1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 3320 DKK
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formel: C₅H₂Cl₂F₆
Kogepunkt: 101 °C (760 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31560943
CAS-nummer: 1256353-27-1