5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450576-25G PC450576-5G
APOSPC450576-25GEA 2660 DKK
APOSPC450576-25G APOSPC450576-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol
Formel: C₈H₈F₉IO
Kogepunkt: 70…73 °C (0,6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619642
CAS-nummer: 109574-81-4