1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450574-1G PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA 2570 DKK
APOSPC450574-1G APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Formel: C₁₆H₈Br₂F₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30062857
CAS-nummer: 1980781-18-7