(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450572-1G PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA 6440 DKK
APOSPC450572-1G APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formel: C₅H₁₀F₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30062987
CAS-nummer: 17757-16-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II