4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 5180 DKK
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₄H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22577168
CAS-nummer: 127213-73-4