2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC450561-100MG
PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA
2640
DKK
APOSPC450561-100MG
APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₅F₆N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28137310 CAS-nummer: 91915-68-3 |