(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450560-1G PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA 8890 DKK
APOSPC450560-1G APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28137321
CAS-nummer: 1902254-13-0