Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 4320 DKK
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formel: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
Molekylvægt: 813.292 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075243
CAS-nummer: 1980062-79-0