Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 5190 DKK
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formel: C₄H₇F₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561017
CAS-nummer: 2149605-96-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III