3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 8890 DKK
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formel: C₃H₅F₂NO₃
Molekylvægt: 141.074 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28137318
CAS-nummer: 148628-50-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III