4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 861 DKK
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formel: C₁₂H₉F₁₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28334481
CAS-nummer: 1980085-17-3