1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 1770 DKK
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formel: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730309
CAS-nummer: 2149590-54-3