cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 5730 DKK
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formel: C₄H₅F₃O
Kogepunkt: 118,5 °C (60 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092907
CAS-nummer: 83706-98-3
UN nummer: 1987
ADR: 3,III