1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 1860 DKK
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formel: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730303
CAS-nummer: 1922958-20-0