(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 1860 DKK
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Formel: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
Kogepunkt: 86…87 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730300
CAS-nummer: 1922958-27-7