(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 1860 DKK
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Kogepunkt: 69…70 °C (6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730298
CAS-nummer: 1922958-24-4