(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 1780 DKK
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Kogepunkt: 78…79 °C (6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730297
CAS-nummer: 1922958-25-5