(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 1860 DKK
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
Kogepunkt: 66…67 °C (8 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730296
CAS-nummer: 1254592-76-1