1H-Heptafluoropropane (FC-227ca) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4505-100G PC4505-25G PC4505-5G
APOSPC4505-100GEA 9500 DKK
APOSPC4505-100G APOSPC4505-25G APOSPC4505-5G
1H-Heptafluoropropane (FC-227ca) 97%
1H-Heptafluoropropane (FC-227ca)
Formel: C₃HF₇
Kogepunkt: –16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236614
CAS-nummer: 2252-84-8
UN nummer: 3296
ADR: 2.2,