N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450488-1G PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA 6910 DKK
APOSPC450488-1G APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formel: C₁₃H₁₁F₁₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29765768
CAS-nummer: 5771-96-0