N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450487-1G PC450487-250MG
APOSPC450487-1GEA 6910 DKK
APOSPC450487-1G APOSPC450487-250MG
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28901334
CAS-nummer: 1980087-07-7